Få mere at vide
Kap-Uts Kulturrørslukninger
Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (metrisk):
13 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Lukninger minimerer fordampning og tillader samtidig nødvendig gasudveksling.
- Positivt greb lukninger af rustfrit stål eller autoklaverbar polypropylen.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Culture Tube lukning |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Mængde | 144 Pk. |
| Størrelse (engelsk) | 0,5 tommer |
| Størrelse (metrisk) | 13 mm |
| Rørmateriale | Rustfrit stål |