Få mere at vide
Kap-Uts Kulturrørslukninger
Artikelnummer. 15245376 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk):
13 mm
16 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15245376 13 mm Pakke med 144
15215637 16 mm Pakke med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15245376 Leverandør Kap-Uts Leverandørnr. 0450000
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Disse kulturrørslukninger sikrer levedygtigheden af mikrobiologiske kulturer ved at beskytte faste medier og bouillon mod overdreven fordampning. De passer tæt på kantløse dyrkningsrør og -kolber, mens de tillader gasudveksling og ventilation.
  • Lukninger minimerer fordampning og tillader samtidig nødvendig gasudveksling.
  • Positivt greb lukninger af rustfrit stål eller autoklaverbar polypropylen.
Tekniske data
Produkttype Culture Tube lukning
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Rustfrit stål
Mængde 144 Pk.
Størrelse (engelsk) 0,5 tommer
Størrelse (metrisk) 13 mm
Rørmateriale Rustfrit stål