Få mere at vide
Sampling Systems™ Spidssaks i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7146967 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Længde (metrisk) klinge:
45 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15879641
Brand: Sampling Systems™ A364150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sakse i rustfrit stål er lavet af hygiejnisk 420 rustfrit stål med et dobbeltpunktdesign.
  • Poleret finish
  • To størrelser tilgængelige
  • 420 rustfrit stål
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) klinge 45 mm
Materiale Rustfrit stål (AISI 420)
Tip stil Dobbelt punkt