Få mere at vide
Sampling Systems™ Spidssaks i rustfrit stål
Artikelnummer. 15879641 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
Længde (metrisk) klinge:
45 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (metrisk) klinge Pakningsstørrelse
15879641 150 mm 45 mm Hver
15889641 200 mm 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879641 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A364150
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Disse sakse i rustfrit stål er lavet af hygiejnisk 420 rustfrit stål med et dobbeltpunktdesign.
  • Poleret finish
  • To størrelser tilgængelige
  • 420 rustfrit stål
Tekniske data
Længde (metrisk) 150 mm
Længde (metrisk) klinge 45 mm
Materiale Rustfrit stål (AISI 420)
Tip stil Dobbelt punkt