Få mere at vide
IKA™ Pladestativ i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8000276 Shop alle IKA produkter
Højde (metrisk):
560 mm
800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10346641
Brand: IKA™ 0003160000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette tallerkenstativ med IKA digitale magnetomrørere. IKA Plate Stands har en robust rustfri stålkonstruktion og en skridsikker folie.
  • Diameter på støttestang: 16mm
  • Maks. belastning: 5 kg
  • Dimensioner (D x B): 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 560 mm
Diameter (metrisk) stang 16 mm
Produkttype Tallerkenstativ
Form Rektangulær
Farve Grå
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 5 kg