Få mere at vide
IKA™ Pladestativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 10354581 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
560 mm
800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10354581 800 mm Hver
10346641 560 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354581 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003160100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3025.00 DKK
    2925.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 99.58 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Brug dette tallerkenstativ med IKA digitale magnetomrørere. IKA Plate Stands har en robust rustfri stålkonstruktion og en skridsikker folie.
  • Diameter på støttestang: 16mm
  • Maks. belastning: 5 kg
  • Dimensioner (D x B): 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 800 mm
Diameter (metrisk) stang 16 mm
Produkttype Tallerkenstativ
Form Rektangulær
Farve Grå
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 5 kg