Få mere at vide
IKA™ Pladestativ i rustfrit stål
Artikelnummer. 10346641 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
560 mm
800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10346641 560 mm Hver
10354581 800 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10346641 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003160000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3138.93 DKK
    2649.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 489.64 DKK
    15% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette tallerkenstativ med IKA digitale magnetomrørere. IKA Plate Stands har en robust rustfri stålkonstruktion og en skridsikker folie.
  • Diameter på støttestang: 16mm
  • Maks. belastning: 5 kg
  • Dimensioner (D x B): 316 x 200 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 560 mm
Diameter (metrisk) stang 16 mm
Produkttype Tallerkenstativ
Form Rektangulær
Farve Grå
Mængde 1 stk.
Vægt (metrisk) 5 kg