Få mere at vide
Heidolph™ BR 12 roterende klingehjul
Artikelnummer. 10693381 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10693381
Brand: Heidolph™ 5091200000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ideel til opløsning og homogenisering i kar
Især ved brug af smalhalsede kar, fx rundbundede kolber, anvendes et røreværktøj med drejelige blade. Ligesom vores svingbare skovlhjul BR 12.
Denne skovlhjul er ideel til opløsning og homogenisering i beholdere med følgende egenskaber:
  • Ideel kardiameter: 120 mm
  • Ideel frihøjde: 6 mm
  • Ideelt påfyldningsniveau: 120 mm
  • Ideel volumen: 1400 ml
Det drejelige skovlhjul BR 12 har en samlet længde på 400 mm og er lavet af rustfrit stål. Dens røreaksel har en diameter på 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Højde (metrisk) klinge 15 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Hastighed 2000 rpm
Type Svingende bladhjul
Vægt (metrisk) 0.48 kg
Materiale Rustfrit stål