Få mere at vide
Bochem™ Pipettekasser i rustfrit stål
Artikelnummer. 10751352
Skift visning
Mål: 70L x 70W x 290mmH
Artikelnummer.
10751352 Mål: 70L x 70W x 290mmH
1 options
Artikelnummer. 10751352 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Højde (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) 70 x 70mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 70mm
Produkttype Pipettekasser