Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål PharmaSpoon™
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
650 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Til udtagning af prøver af pulverformige stoffer, mellemprodukter og materialer i den farmaceutiske industri
- Til dette skal der anvendes specielle materialer med fremragende overfladekvaliteter for at forhindre krydskontaminering
- Lavet af rustfrit stål AISI 316L (1.4404)
- Overflade højpoleret i hånden (ikke elektropoleret)
- Overfladeegenskaber af PharmaSpoon give væsentlige fordele
- Mulige rester er endda synlige i sporsektoren (μ g sektor)
- Overfladen er nem at rengøre
- De PharmaSpoon er også velegnet til steril prøveudtagning
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Ske |
| Slutte | Høj polering |
| Til brug med (applikation) | Fødevarer |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Længde (metrisk) | 650 mm |