Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål PharmaScoop™
Artikelnummer. p-7138926 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1,7 l
2,5 l
5 l
Længde (metrisk):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12947955
Brand: Sampling Systems™ A3161700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af højkvalitets rustfrit stål for holdbarhed. Sampling Systems™ Rustfrit stål PharmaScoop™ er ideel til dispensering og prøveudtagning i farmaceutiske og hygiejniske miljøer.
  • Scoops af meget høj kvalitet
  • Kraftig konstruktion
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Fri for sprækker
  • Satin finish
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • GMP korrekt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1,7 l
Produkttype Pulverske
Slutte Spejl polsk
Diameter (metrisk) Udvendig 135 mm
Materiale Rustfrit stål (316L)
Længde (metrisk) 355 mm