Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål PharmaScoop™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1250 ml
1,7 l
2,5 l
5 l
Længde (metrisk):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Scoops af meget høj kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Fremstillet af 316L rustfrit stål
- Fri for sprækker
- Satin finish
- Afrundede hjørner for nem rengøring
- GMP korrekt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Produkttype | Pulverske |
| Slutte | Spejl polsk |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 95 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Længde (metrisk) | 240 mm |