Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål PharmaBottles™
Artikelnummer. 15849721 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
83 mm
102 mm
Højde (metrisk):
154 mm
178 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
15849721 500 ml 83 mm 154 mm Hver
15839721 1000 ml 102 mm 178 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15849721 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A846500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Rustfrit stål PharmaBottles™ er ideelle til brug med pulvere og væsker.
  • Multifunktionsbeholdere
  • 316L rustfrit stål krop og låg
  • Robust konstruktion
  • Sprækkefrit interiør
  • Alle svejsninger slebet og poleret
  • Komplet med skrue på låg
  • Silikone (FDA acceptabel) pakning i låget
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Lukketype Gevindhætte
Diameter (metrisk) 83 mm
Højde (metrisk) 154 mm