Få mere at vide
Bel-Art™ Pharma Scoops i rustfrit stål
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1250 mL
1700 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Genanvendelige scoops af høj kvalitet kan bruges til pulver- og granulathåndtering i farmaceutiske og fødevarehåndteringsmiljøer
- Farmaceutisk kvalitet 316 rustfrit stål
- Let at rengøre sømløst design for at forhindre krydskontaminering
- Høj salt- og syrebestandighed, ideel til prøveudtagning af fødevarer
- GMP kompatibel
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 1,7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Produkttype | Kemi Scoop |
| Materiale | Rustfrit stål |