Få mere at vide
Nickel Electro™ Perforeret bakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 12798968 Shop alle Nickel-Electro produkter
Antal stillinger:
12
18
2
2 x 1000 ml, 6 x 500 ml, 15 x 100 ml, 35 x 25 ml
32
39
5
8
Produkttype:
Perforeret bakke
Universal fjederbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12798968
Brand: Nickel Electro™ SFT0025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Perforeret bakke i rustfrit stål skal bruges med kolbeclips og kan bruges i en række forskellige bade.
  • Leveres klar til montering
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Passer til glas/polypropylen Erlenmeyer-kolber
  • Bakken falder simpelthen ned på shakeren eller gyngebordsplatformen og placeres tæt
Tekniske data
Holder 25 ml kolbe
Produkttype Perforeret bakke
Materiale Rustfrit stål
Klemmer Ja
Til brug med (udstyr) NE5-28 Shaker Baths
Antal stillinger 39