Få mere at vide
Nickel Electro™ Perforeret bakke i rustfrit stål
Shop alle Nickel-Electro produkter
Antal stillinger:
12
18
2
2 x 1000 ml, 6 x 500 ml, 15 x 100 ml, 35 x 25 ml
32
39
5
8
Produkttype:
Perforeret bakke
Universal fjederbakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Leveres klar til montering
- Rustfri stålkonstruktion
- Passer til glas/polypropylen Erlenmeyer-kolber
- Bakken falder simpelthen ned på shakeren eller gyngebordsplatformen og placeres tæt
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 100 ml kolbe |
| Produkttype | Perforeret bakke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Klemmer | Ja |
| Til brug med (udstyr) | NE5-28 Shaker Baths |
| Antal stillinger | 18 |