Få mere at vide
De Buyer™ Konditorskåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11990625
Volumen (metrisk):
1 l
3,5 l
5,5 l
8 l
11,4 l
16,8 l
Højde (metrisk):
90 mm
100 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
Artikelnummer. 11990625
Brand: De Buyer™ 3250.20
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Konditorskål
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til fremstilling af blandinger, blanding, piskning, opvarmning ved bain-marie, til opbevaring af et præparat eller ingredienser
Til brug med (udstyr) Køleskab, dybfryser, blast-chiller og ovn
Højde (metrisk) 100 mm
Mængde Hver
Form Flad bund
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 1 l