Få mere at vide
De Buyer™ Konditorskåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11940645
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
3,5 l
5,5 l
8 l
11,4 l
16,8 l
Højde (metrisk):
90 mm
100 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk)
11940645 16,8 l 200 mm
11990625 1 l 100 mm
11980625 1 l 90 mm
11910605 3,5 l 112 mm
11920635 5,5 l 125 mm
11940635 8 l 140 mm
11950635 11,4 l 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11940645 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3371.40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.43 DKK
    710.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 295.70 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tekniske data
Produkttype Konditorskål med håndtag
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Til fremstilling af blandinger, blanding, lodret piskning, opvarmning ved bain-marie, til opbevaring af et præparat
Til brug med (udstyr) Køleskab, dybfryser, blast-chiller og ovn
Højde (metrisk) 200 mm
Mængde Hver
Form Halv runde
Volumen (metrisk) 16,8 l