Få mere at vide
Bochem™ Papirsaks i rustfrit stål
Længde (metrisk):
175 mm
200 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Papir saks |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Tip stil | Sharp/Sharp |