Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål åben PharmaScoop™
Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 l
4 l
Længde (metrisk):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Scoops af meget høj kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Fremstillet af 316L rustfrit stål
- Fri for sprækker
- Satin finish
- Afrundede hjørner for nem rengøring
- GMP korrekt
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Produkttype | Scoop til generelle formål |
| Slutte | Spejl polsk |
| Bredde (metrisk) | 160 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Længde (metrisk) | 410 mm |