Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål åben PharmaScoop™
Artikelnummer. 15869631 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 l
4 l
Længde (metrisk):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Bredde (metrisk):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15869631
Brand: Sampling Systems™ A3361500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at være lette at rengøre på grund af deres sprækkefri konstruktion. Sampling Systems™ Åben PharmaScoop™ er et bredere alternativ til det generiske PharmaScoops™ .
  • Scoops af meget høj kvalitet
  • Kraftig konstruktion
  • Fremstillet af 316L rustfrit stål
  • Fri for sprækker
  • Satin finish
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • GMP korrekt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Produkttype Scoop til generelle formål
Slutte Spejl polsk
Bredde (metrisk) 140 mm
Materiale Rustfrit stål (316L)
Længde (metrisk) 390 mm