Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål OIML Klasse F2 Kalibreringsvægt Uden DAkkS Kalibreringscertifikat
Artikelnummer. p-8006442 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10591541
Brand: Sartorius™ YCW514800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreringsvægte af højpoleret stål fra 100 g til 10 kg
Til OIML Klasse E2, F1 og F2 specifikation, som inkluderer DKD (Deutscher Kalibrierdienst akkrediteret af PTB) certifikat (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Etui materiale Plast
Masse 100 g