Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt
Artikelnummer. 10441921 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
10441921 10 g Hver
10563451 100 g Hver
10034150 10,000 g Hver
10553461 1000 g Hver
10094140 1 g Hver
10441531 200 g Hver
10186510 2 g Hver
10665951 20 g Hver
10278410 2000 g Hver
10656331 500 g Hver
10655951 5 g Hver
10145930 50 g Hver
10145980 5000 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10441921 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCW413800
På lager
Sørg for nøjagtig kalibrering og vejning. Fisherbrand™ Rustfrit stål F1 Cylindrical Calibration Weight er en meget nøjagtig individuel vægt med en nominel masse mellem 1g og 10 kg. Disse cylindriske vægte overholder kravene i klasse F1.
De Sartorius™ linje med referencelinjevægte inkluderer disse cylindriske standardvægte. De er konstrueret af holdbart rustfrit stål og er i overensstemmelse med OIML klasse F1 til brug med klasse II vægte.
  • Fås i en række nominelle masseværdier, fra 1 til 10.000 g
  • Ideel til kvalitetssikring iht ISO 9001ff
    • Justerings-, test- og kalibreringsinstrumenter til klasse II-vægte
    • Kvalitetssikring for vægte med færre end 300.000 trin
    • Vægte til kalibrering og til officiel kalibrering af andre vægte af de lavere klasser
      (F2, F3, M1, M2 og M3)
  • Inkluderer DKD (Deutscher Kalibrierdienst, akkrediteret af PTB) certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cylindrisk kalibreringsvægt
Certificeringer/compliance DKD
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Etui materiale Plast
Vægt (metrisk) 10 g