Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt Artikelnummer.: 10278410
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt
Artikelnummer. 10278410 Shop alle Sartorius produkter
2000 g, Hver
Vægt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10278410
Brand: Sartorius™ YCW623800
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Sørg for nøjagtig kalibrering og vejning. Fisherbrand™ Rustfrit stål F1 Cylindrical Calibration Weight er en meget nøjagtig individuel vægt med en nominel masse mellem 1g og 10 kg. Disse cylindriske vægte overholder kravene i klasse F1.
De Sartorius™ linje med referencelinjevægte inkluderer disse cylindriske standardvægte. De er konstrueret af holdbart rustfrit stål og er i overensstemmelse med OIML klasse F1 til brug med klasse II vægte.
  • Fås i en række nominelle masseværdier, fra 1 til 10.000 g
  • Ideel til kvalitetssikring iht ISO 9001ff
    • Justerings-, test- og kalibreringsinstrumenter til klasse II-vægte
    • Kvalitetssikring for vægte med færre end 300.000 trin
    • Vægte til kalibrering og til officiel kalibrering af andre vægte af de lavere klasser
      (F2, F3, M1, M2 og M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cylindrisk kalibreringsvægt
Klassifikation F1
Materiale Rustfrit stål
Etui materiale Plast
Vægt (metrisk) 2000 g
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt >