Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt
Shop alle Sartorius produkter
Vægt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Sartorius™ linje med referencelinjevægte inkluderer disse cylindriske standardvægte. De er konstrueret af holdbart rustfrit stål og er i overensstemmelse med OIML klasse F1 til brug med klasse II vægte.
- Fås i en række nominelle masseværdier, fra 1 til 10.000 g
- Ideel til kvalitetssikring iht ISO 9001ff
- Justerings-, test- og kalibreringsinstrumenter til klasse II-vægte
- Kvalitetssikring for vægte med færre end 300.000 trin
- Vægte til kalibrering og til officiel kalibrering af andre vægte af de lavere klasser
(F2, F3, M1, M2 og M3)
Tekniske data
Tekniske data
Produkttype | Cylindrisk kalibreringsvægt |
Klassifikation | F1 |
Materiale | Rustfrit stål |
Etui materiale | Plast |
Vægt (metrisk) | 50 g |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Rustfrit stål F1 Cylindrisk kalibreringsvægt >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion