Beskrivelse
De Fisherbrand™ linje med referencelinjevægte inkluderer denne trådmassestandard og standardvægt. Den er konstrueret af slidstærkt. ikke- magnetiserbart specialstål og overholder OIML klasse E2.
- Certificeret til ISO 17025 krav til brug i test- og kalibreringslaboratorier
- Fås i en række nominelle vægte, fra 1 til 10.000 g
- Ideel til kvalitetssikring iht ISO 9001ff
- Justerings-, test- og kalibreringsinstrumenter til klasse I præcisionsvægte
- Vejning med høj præcision eller sammenlignende målinger på klasse I vægte eller målekomparatorer
- Kvalitetssikring af vægte med færre end 1.000.000 trin
- Vægt til kalibrering og officiel kalibrering af vægte i klasse F1 og F2
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Trådkalibreringsvægt |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Klassifikation | E2 |
| Materiale | Specialstål |
| Etui materiale | Træ |
| Vægt (metrisk) | 5 mg |
| Tæthed | 8,0 kg/m 3 |
| Emballagemængde | 1 hver |