Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål OIML Klasse E2 Kalibreringsvægt Uden DAkkS Kalibreringscertifikat
Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til OIML klasse E2, F1 og F2 specifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Etui materiale | Plast |
| Masse | 20 g |