Få mere at vide
Sartorius™ Rustfrit stål OIML Klasse E2 Kalibreringsvægt Uden DAkkS Kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 10309730 Shop alle Sartorius produkter
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10309730
Brand: Sartorius™ YCW512800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibreringsvægte af højpoleret stål fra 1g til 2kg
Til OIML klasse E2, F1 og F2 specifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Etui materiale Plast
Masse 100 g