Få mere at vide
Sartorius™ OIML Klasse E2 Cylindriske Vægte med DAkkS kalibreringscertifikat
Shop alle Sartorius produkter
Masse:
20 g
50 g
100 g
200 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af specielt rustfrit stål
- Massefylde: 7.950 kg/m 3
- Tolerancer er i overensstemmelse med OIML R111-1
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cylindrisk vægt |
| Certificeringer/compliance | DAkkS kalibreringscertifikat |
| Klassifikation | OIML klasse E2 |
| Materiale | Specielt rustfrit stål |
| Etui materiale | Plast |
| Tæthed | 7.950 kg/m 3 |
| Masse | 100 g |