Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Kalibreringsvægte
- Sartorius™ Rustfrit stål OIML klasse E1 referencelinjevægt uden DAkkS Kalibreringscertifikat
Sartorius™ Rustfrit stål OIML klasse E1 referencelinjevægt uden DAkkS Kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 10216131 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Masse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 10216131 | 100 g | Hver |
| 10022201 | 100 mg | Hver |
| 10554751 | 10 kg | Hver |
| 10684322 | 10 mg | Hver |
| 10461612 | 10 g | Hver |
| 10022121 | 1 kg | Hver |
| 10347301 | 1 g | Hver |
| 10767422 | 1 mg | Hver |
| 10440076 | 200 g | Hver |
| 10642022 | 20 g | Hver |
| 10594181 | 20 mg | Hver |
| 10225891 | 200 mg | Hver |
| 10114131 | 20 kg | Hver |
| 10317591 | 2 g | Hver |
| 10193691 | 2 mg | Hver |
| 10595311 | 2 kg | Hver |
| 10072091 | 500 g | Hver |
| 10205941 | 500 mg | Hver |
| 10777422 | 50 kg | Hver |
| 10622032 | 50 g | Hver |
| 10632022 | 50 mg | Hver |
| 10265841 | 5 g | Hver |
| 10692022 | 5 mg | Hver |
| 10480842 | 5 kg | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10216131
Leverandør
Sartorius™
Leverandørnr.
YCW51100
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy