Få mere at vide
Buerkle™ V4A rustfrit stål Novartos Uno Pharma zoneprøveudtagere
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Prøveindsatserne passer præcist og kan nemt udskiftes
- Indsatser fås i volumener fra 0 til 4,0 ml
- Indstiksdybderne kan let aflæses fra den lasergraverede dybdeskala
- Rustfrit stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Rillefri og håndpoleret
- 25 mmØ
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Novartos Uno Pharma Zone Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Enhedsdosis-prøveudtagning |
| Håndtag Type | T-form |
| Farve | Sølv |
| Certificeringer/compliance | FDA-retningslinjer for enhedsdosis-prøveudtagning |
| Til brug med (applikation) | Til prøveudtagning i henhold til FDAs retningslinjer for enhedsdosis-prøveudtagning, fødevare- og lægemiddelindustrien |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |