Få mere at vide
B Braun™ Stainless Steel Syringe Replacement Needles
Artikelnummer. p-8005425
Nålemåler:
24 G
25 G
26 G
27 G
Længde (metrisk):
12 mm
16 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10259020
Brand: B Braun™ 4657675
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Replace needles on syringes with removable needles using Use B Braun™ Sterican™ Stainless Steel Syringe Replacement Needles. for relevant routine, pre- and post-op patient needs.
  • Sterican™
  • Blunt
  • Stainless steel
  • Latex-free
  • Sterile
Tekniske data
Materiale Stainless Steel
Nålemåler 24 G
Diameter (metrisk) Udvendig 0.55 mm
Latex fri Yes
Længde (metrisk) 25 mm
Produkttype Needle
Sterilitet Sterile