Få mere at vide
B Braun™ Stainless Steel Syringe Replacement Needles
Nålemåler:
24 G
25 G
26 G
27 G
Længde (metrisk):
12 mm
16 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Sterican™
- Blunt
- Stainless steel
- Latex-free
- Sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.45 mm |
| Latex fri | Ja |
| Længde (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Nål |
| Sterilitet | Steril |