Få mere at vide
Sampling Systems™ Nål i rustfrit stål
Artikelnummer. p-200009502 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
145 mm
147 mm
Stil:
Buet
Lige
Artikelnummer. 17932112
Brand: Sampling Systems™ A640140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne serie af nåle i rustfrit stål gør det let at håndtere små og indviklede materialer.
  • Kan bruges til at samle småting op eller dissektion
  • Fås med enten lige ende eller buet ende
  • Fremstillet i ét stykke og kan nemt rengøres efter brug
  • Sharp point er ideel til brug i laboratorie- og produktionsarbejde
Tekniske data
Produkttype Dissektionsnål
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Stil Buet
Længde (engelsk) 5,7 tommer.
Længde (metrisk) 145 mm