Få mere at vide
Sampling Systems™ Nål i rustfrit stål
Artikelnummer. 17972012 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
145 mm
147 mm
Stil:
Buet
Lige
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Stil
17972012 147 mm Lige
17932112 145 mm Buet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17972012 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A638140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.45 DKK
    11.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.39 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Denne serie af nåle i rustfrit stål gør det let at håndtere små og indviklede materialer.
  • Kan bruges til at samle småting op eller dissektion
  • Fås med enten lige ende eller buet ende
  • Fremstillet i ét stykke og kan nemt rengøres efter brug
  • Sharp point er ideel til brug i laboratorie- og produktionsarbejde
Tekniske data
Produkttype Dissektionsnål
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål (AISI 304)
Stil Lige
Længde (engelsk) 5,8 tommer
Længde (metrisk) 147 mm