Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Nål i rustfrit stål
Artikelnummer. 10789172 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vakuummanifold
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10789172 Vakuummanifold Pakke med 12
1 options
Artikelnummer. 10789172 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730152
På lager
Til brug med vakuummanifolder
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vakuummanifold
Type Nål
Materiale Rustfrit stål
Mængde 12 Pakke