Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål Multilevel Slot Sampler
Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 ml
110 ml
190 ml
300 ml
370 ml
750 ml
1000 ml
1300 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderer:
3 pladser, flaskeadapter, en flaske
3 slots
4 pladser
4 pladser, flaskeadapter, en flaske
5 pladser
5 pladser, flaskeadapter, en flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Tværsnit (sammensat prøve)
- Velegnet til at tage prøver af store mængder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slot Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | 4 pladser |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 1500 mm |