Beskrivelse
- Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
- Tværsnit (sammensat prøve)
- Velegnet til at tage prøver af store mængder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Slot Sampler |
| Materiale | Rustfrit stål (316L) |
| Inkluderer | 3 slots |
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Længde (metrisk) | 1000 mm |