Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål Multilevel Slot Sampler
Artikelnummer. 15879211 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 ml
110 ml
190 ml
300 ml
370 ml
750 ml
1000 ml
1300 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderer:
3 pladser, 1 flaske, 1 adapter
3 slots
4 pladser
4 pladser, 1 flaske, 1 adapter
5 pladser
5 pladser, 1 flaske, 1 adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Inkluderer Pakningsstørrelse
15879211 1000 mm 190 ml 25 mm 4 pladser Hver
15252760 300 mm 45 ml 25 mm 3 slots Hver
15879221 1000 mm 750 ml 40 mm 3 slots Hver
15809221 600 mm 110 ml 25 mm 3 slots Hver
15819221 600 mm 190 ml 25 mm 4 pladser, 1 flaske, 1 adapter Hver
15829221 1500 mm 300 ml 25 mm 5 pladser, 1 flaske, 1 adapter Hver
15839221 600 mm 110 ml 25 mm 3 pladser, 1 flaske, 1 adapter Hver
15889211 1500 mm 300 ml 25 mm 5 pladser Hver
15889221 1500 mm 1000 ml 40 mm 4 pladser Hver
15899211 2000 mm 370 ml 25 mm 5 pladser Hver
15899221 2000 mm 1300 ml 40 mm 4 pladser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15879211 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 1210A1000
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Konstrueret af robust rustfrit stål, hvilket gør den velegnet til prøveudtagning af fritflydende pulvere, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Rustfrit stål Multilevel Slot Sampler er til at tage et stort volumen, tværsnitsprøve fra en beholder.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Tværsnit (sammensat prøve)
  • Velegnet til at tage prøver af store mængder
Tekniske data
Produkttype Slot Sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 4 pladser
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 1000 mm