Få mere at vide
Sampling Systems™ Rustfrit stål Multilevel Slot Sampler
Artikelnummer. 15839221 Shop alle Sampling Systems produkter
Længde (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 ml
110 ml
190 ml
300 ml
370 ml
750 ml
1000 ml
1300 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderer:
3 pladser, flaskeadapter, en flaske
3 slots
4 pladser
4 pladser, flaskeadapter, en flaske
5 pladser
5 pladser, flaskeadapter, en flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15839221
Brand: Sampling Systems™ 1210B600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af robust rustfrit stål, hvilket gør den velegnet til prøveudtagning af fritflydende pulvere, granulat og endda let sammenhængende pulvere. Sampling Systems™ Rustfrit stål Multilevel Slot Sampler er til at tage et stort volumen, tværsnitsprøve fra en beholder.
  • Fremstillet af højkvalitets 316L rustfrit stål
  • Tværsnit (sammensat prøve)
  • Velegnet til at tage prøver af store mængder
Tekniske data
Produkttype Slot Sampler
Materiale Rustfrit stål (316L)
Inkluderer 3 pladser, flaskeadapter, en flaske
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) 600 mm