Få mere at vide
Contec™ Multi-Bucket System i rustfrit stål
Shop alle Contec produkter
Produkttype:
System med flere skovle
System med flere spande og vridemaskine
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Letvægts, rustfrit stål og let at manøvrere multi-spand-system giver maksimal fleksibilitet og kan bruges med to eller tre 7-gallon (27 L) spande afhængigt af interne protokoller.
- En forlængelig ramme trækkes ud af fronten af den fuldt autoklaverbare vogn for at rumme en ekstra skovl, varenummer 2617.
- Vognen har ikke-skadende kørestille hjul.
- Spandene er dybttrukket og sømløse, hvilket reducerer risikoen for mikrobiel kontaminering
- Det aftagelige håndtag gør det praktisk til autoklavering og opbevaring.
- En læbe omkring den øverste kant af spandene gør det nemt at løfte.
- Autoklaverbar ved 121 °C i 30 minutter
- 2700 multi-bucket system inkluderer kraftig rustfrit stål nedpresser, der er kompatibel med alle størrelser af VertiKlean™ , VertiKlean™ MAX™ , QuickTask™ , og Edgeless™ Mopper.
- 2707 multi-bucket system giver mulighed for at tilpasse systemet med den vridemaskine, der bedst falder sammen med interne protokoller. Systemet er kompatibelt med to rustfrit stål downpress wringer muligheder for at rumme både flade mopper og snoremopper
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | System med flere skovle |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i biovidenskab, mikroelektronik, halvledere eller ethvert kritisk produktionsmiljø |
| Inkluderer | To 7 gal. Spande, vogn med hjul (wringer optioner sælges separat) |
| Sterilitet | Ikke steril |