Få mere at vide
Bochem™ Rustfri stålmørtel
Artikelnummer. 10597692
Kapacitet (metrisk):
1500 mL
Artikelnummer. 10597692
Brand: Bochem™ 8934
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den rustfri stålmørtel er til brug med den 140 mm lange Bochem™ Pistel (sælges separat), til knusning eller formaling af ingredienser eller stoffer.
  • Kapacitet 1500 ml
  • Med fod for stabilitet
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1500 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 180 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Til brug med (udstyr) Bochem™ Støber 150 mm Længde
Inkluderer støder ikke inkluderet
Type Mørtel