Få mere at vide
Bochem™ Rustfri stålmørtel
Artikelnummer. p-7146773
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
100mm
120mm
160mm
Artikelnummer. 10238880
Brand: Bochem™ 8930
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bochem™ Rustfri stålmørtel til brug med støder.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med støder i rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 100mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)