Få mere at vide
Bochem™ Rustfri stålmørtel
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
100mm
120mm
160mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Til brug med støder i rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 120mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |