Få mere at vide
Bochem™ Rustfri stålmørtel
Artikelnummer. 10186260
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig:
100mm
120mm
160mm
Artikelnummer. 10186260
Brand: Bochem™ 8933
Bochem™ Rustfri stålmørtel til brug med støder.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med støder i rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) Indvendig 160mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)