Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Rustfri stålmørtel
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 125mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 135mm |
| Produkttype | Mørtel |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 80mm |
| Inkluderer | støder |
| Kapacitet (metrisk) | 330 ml |