Få mere at vide
Heidolph™ VISCO JET™ Blandesystem
Shop alle Heidolph Instruments produkter
Diameter (metrisk):
115 til 200 mm
120 til 500 mm
Materiale:
Aksel: Messing, Polyamidbelagt, Løbehjul: POM
Rustfrit stål
Rustfrit stål V4A
Hastighed:
170 til 300 rpm
200 til 700 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Nyttigt til applikationer, der involverer tyktflydende medier såsom pastaer og geler, der kræver en pålidelig omrøringsproces uden luftindtrængning
- Unik bladform udløser et iboende dynamisk flow, som forkorter behandlingstiden med væsentligt bedre blandingsresultater sammenlignet med konventionelle pumpehjul
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 115 til 200 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 10 mm |
| Højde (metrisk) klinge | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Størrelse | Bladstørrelse: 80 mm |
| Hastighed | 200 til 700 rpm |
| Type | VISCO JET-80mm blandesystem |
| Dimensioner (L x B x H) | 500 x 80 x 10 mm |
| Omrøringsområde | 115 til 200 mm |
| Materiale | Rustfrit stål V4A |