Få mere at vide
Heidolph™ VISCO JET™ Blandesystem
Artikelnummer. 10416172 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
115 til 200 mm
120 til 500 mm
Materiale:
Aksel: Messing, Polyamidbelagt, Løbehjul: POM
Rustfrit stål
Rustfrit stål V4A
Hastighed:
170 til 300 rpm
200 til 700 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Materiale Hastighed unitSize
10416172 115 til 200 mm Rustfrit stål V4A 200 til 700 rpm Hver
10621233 115 til 200 mm Aksel: Messing, Polyamidbelagt, Løbehjul: POM 200 til 700 rpm Hver
10511023 120 til 500 mm Rustfrit stål 170 til 300 rpm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10416172 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5091608000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til blanding af viskøse medier
  • Nyttigt til applikationer, der involverer tyktflydende medier såsom pastaer og geler, der kræver en pålidelig omrøringsproces uden luftindtrængning
  • Unik bladform udløser et iboende dynamisk flow, som forkorter behandlingstiden med væsentligt bedre blandingsresultater sammenlignet med konventionelle pumpehjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) 115 til 200 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Højde (metrisk) klinge 10 mm
Længde (metrisk) 500 mm
Størrelse Bladstørrelse: 80 mm
Hastighed 200 til 700 rpm
Type VISCO JET-80mm blandesystem
Dimensioner (L x B x H) 500 x 80 x 10 mm
Omrøringsområde 115 til 200 mm
Materiale Rustfrit stål V4A