Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blandingspropeller i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004969 Shop alle Cole-Parmer produkter
Diameter (metrisk):
Boring: 10 mm
Boring: 8 mm
Diameter (metrisk) blæser:
51 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11720039
Brand: Cole-Parmer™ 0455255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse trebladede propeller alene eller monter flere på en enkelt aksel for grundig omrøring. Blandingspropeller i rustfrit stål er ideelle til blanding til generelle formål.
  • Propellerne er lavet af elektropoleret 316 rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) Boring: 10 mm
Diameter (metrisk) blæser 51 mm
Til brug med (applikation) Blanding til almen brug
Mængde 1 hver
Type Blander propel