Få mere at vide
Cole-Parmer™ Blandingspropeller i rustfrit stål
Artikelnummer. 11820130 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
Boring: 10 mm
Boring: 8 mm
Diameter (metrisk) blæser:
51 mm
76 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) blæser Pakningsstørrelse
11820130 Boring: 8 mm 76 mm Hver
11720039 Boring: 10 mm 51 mm Hver
11789929 Boring: 8 mm 51 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11820130 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0455260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 DKK
    670.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 16.94 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug disse trebladede propeller alene eller monter flere på en enkelt aksel for grundig omrøring. Blandingspropeller i rustfrit stål er ideelle til blanding til generelle formål.
  • Propellerne er lavet af elektropoleret 316 rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) Boring: 8 mm
Diameter (metrisk) blæser 76 mm
Til brug med (applikation) Blanding til almen brug
Mængde 1 hver
Type Blander propel